Learn More
2,2'-Dihydroxybiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492537 100 g 100 Gramm
11414130 25 g 25 Gramm
11402547 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14800.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
2,2'-Dihydroxybiphenyl, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Dihydroxybiphenyl, ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1806-29-7
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00002210
InChI-Schlüssel IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 15731
ChEBI CHEBI:28970
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dihydroxybiphenyl
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Dichte 1.34
Siedepunkt 314°C to 316°C
Flammpunkt 154°C (309°F)
Menge 100 g
Beilstein 1638363
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 2-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]phenol
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%