Learn More
2,2-Diphenylethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274784 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10274784 2 g Glasflasche 2 Gramm
10153354 10 g Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10274784
Marke: Thermo Scientific Acros 188220020
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1883-32-5 | C14H14O | 198.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1883-32-5
Summenformel C14H14O
Molekulargewicht (g/mol) 198.26
MDL-Nummer MFCD00004729
InChI-Schlüssel NYLOEXLAXYHOHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-phenylphenethyl alcohol, 2,2-diphenyl ethanol, benzeneethanol, .beta.-phenyl, acmc-20aojg, 2,2-diphenyl-ethanol, 2,2-diphenyl-1-ethanol, 2,2-diphenylethan-1-ol, benzeneethanol, b-phenyl, 2,2-Diphenylethanol, ksc539o6l
PubChem CID 74662
IUPAC-Name 2,2-Diphenylethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Diphenylethanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 160°C to 162°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2CHCH2OH
Menge 2 g
Beilstein 06, II, 640
Formelmasse 198.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Diphenylethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.