Learn More
2-(2-Fluorphenyl)-Ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11325649 25 g 25 Gramm
11315649 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19998.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 50919-06-7 | C8H9FO | 140.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50919-06-7
Summenformel C8H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 140.16
MDL-Nummer MFCD00002887
InChI-Schlüssel HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
PubChem CID 2733296
IUPAC-Name 2-(2-Fluorphenyl)-Ethanol
SMILES OCCC1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Dichte 1.045
Siedepunkt 72°C (1 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.51
Menge 25 g
Formelmasse 140.16
Reinheit (%) 99%