Learn More
2-(2-Formyl-4-Methoxyphenoxy)essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30396392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30396392 100 mg
30392378 50 mg
30406527 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396392 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF650213100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24589-93-3
Summenformel C10H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 210.18
SMILES COc1ccc(OCC(=O)O)c(C=O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-formyl-4-methoxyphenoxy)acetic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O5/c1-14-8-2-3-9(7(4-8)5-11)15-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Formelmasse 210.0528