missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spécification
Chemischer Name oder Material | 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)aniline |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 190.27 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'