missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(2-Methylbenzamido)acetic acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16413449
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16413449 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16413449 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW015060

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid is a metabolite detected in urine.

2-(2-Methylbenzamido)acetic acid is a metabolite detected in urine.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid
CAS 42013-20-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H11NO3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (517.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=CC=CC=C1C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 193.2
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.