Learn More
2,2'-methylenbis(4-chlorphenol), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460483 25 g -
11470483 100 g 100 Gramm
11480483 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460483 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12640.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 97-23-4 | C13H10Cl2O2 | 269.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-23-4
Summenformel C13H10Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.12
MDL-Nummer MFCD00002322
InChI-Schlüssel MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorophen, dichlorophene, dichlorofen, dichlorphen, trivex, 2,2'-methylenebis 4-chlorophenol, didroxan, didroxane, anthiphen, antiphen
PubChem CID 3037
ChEBI CHEBI:34689
IUPAC-Name 4-Chlor-2-[(5-Chlor-2-hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1CC1=CC(Cl)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol)
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1884514
Merck Index 14,3071
Formelmasse 269.13
Reinheit (%) 95%