Learn More
[2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10730544
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10730544 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10720544 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10730544 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC41909DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 106276-04-4
Summenformel C13H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 237.299
MDL-Nummer MFCD07772843
InChI-Schlüssel MJDMCSJTOOAYPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 2-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenyl-methanol, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164615
IUPAC-Name [2-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=CC=C2CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 97%