Learn More
2-(-Naphthyl)--(-tetrahydro--naphthyl)thiazol,2-naphthyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434216 10 g 10 Gramm
15424216 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58405.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421261-80-4
Summenformel C23H19NS
Molekulargewicht (g/mol) 341.472
MDL-Nummer MFCD22682973
InChI-Schlüssel ISODJAPESPIWDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalen-2-yl-4-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl-1,3-thiazole, 2-2-naphthyl-4-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl thiazole
PubChem CID 97030349
IUPAC-Name 2-naphthalen-2-yl-4-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)-1,3-thiazol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)C3=CSC(=N3)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Naphthyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole
Menge 10 g
Formelmasse 341.47
Reinheit (%) 97%