Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzphenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464714 25 g 25 Gramm
11454714 5 g 5 Gramm
11474714 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464714 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13713.14
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1536-23-8 | C13H5F5O | 272.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1536-23-8
Summenformel C13H5F5O
Molekulargewicht (g/mol) 272.17
MDL-Nummer MFCD00000294
InChI-Schlüssel HCCPWBWOSASKLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzophenone, pentafluorobenzophenone, perfluorophenyl phenyl methanone, pentafluorophenyl phenyl methanone, methanone, pentafluorophenyl phenyl, benzophenone, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl methanone, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl ketone, benzoylpentafluorobenzene, acmc-1bvr7
PubChem CID 73755
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-Phenylmethanon
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(=O)C2=CC=CC=C2)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzophenone
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Siedepunkt 93°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 2059098
Formelmasse 272.18
Reinheit (%) 98%