Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081589
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11454713 5 g -
11464713 25 g 25 Gramm
11474713 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11454713
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11623.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260.989 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide is used as a reagent for derivatization of alcohols, carboxylic acids, sulfonamides for GC and polyfunctional thiols. It is used for the preparation of pentafluorobenzyl esters of organic acids for determination by capillary and GC. It is also used to derivatize N-7-substituted guanine adducts of DNA for determination by GC-electron capture-MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid wird als Reagenz bei der Derivatisierung von Alkoholen, Carboxylsäuren, Sulfonamiden für GC und polyfunktionalen Thiolen verwendet. Es kommt bei der Herstellung von Pentafluorbenzylestern organischer Säuren zur Bestimmung durch Kapillargaschromatographie zum Einsatz. Außerdem wird es zur Derivatisierung von N-7-Guanin-Addukten der DNA für die Bestimmung mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie mit Elektroneneinfang verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Bei 4 °C lagern und vor Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1765-40-8
Summenformel C7H2BrF5
Molekulargewicht (g/mol) 260.989
MDL-Nummer MFCD00000299
InChI-Schlüssel XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
PubChem CID 74484
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzol
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 1.844
Siedepunkt 174°C to 175°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 647808
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 261
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: .alpha.-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene