Learn More
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11413198
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11413198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18954.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1201-31-6
Summenformel C7H2F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.09
MDL-Nummer MFCD00009613
InChI-Schlüssel SFKRXQKJTIYUAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrafluoro benzoic acid, benzoic acid, tetrafluoro, pubchem1350, tetrafluorobenzoic acid, acmc-1bre4, ksc174o7d, sfkrxqkjtiyuag-uhfffaoysa, 2,3,4,5-tetrafluorbenzoic acid, 2,3,4,5-tetrafluoro-benzoic acid, 2,3,4,5-?tetrafluorobenzoic acid
PubChem CID 297549
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 1 g
Beilstein 2052670
Formelmasse 194.09
Reinheit (%) ≥98%