Learn More
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 85°C to 87°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2052670 |
| Formelmasse | 194.09 |
| Reinheit (%) | ≥98% |