Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranose, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Beschreibung
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose is used in the syntheses of ovalicin1 and of the sugar core of hikizimycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3:5,6-Di-O-Isopropyliden-alpha-D-mannofuranose wird in den Synthesen von Ovalicin1 und des Zuckerkerns von Hikizimycin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Methanol, Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Wärme schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
2,3:5,6-Di-O-Isopropyliden-alpha-D-mannofuranose wird in den Synthesen von Ovalicin1 und des Zuckerkerns von Hikizimycin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Methanol, Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Wärme schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose |
Schmelzpunkt | 125°C to 126°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Beilstein | 84382 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,methanol,water. |
Formelmasse | 260.28 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |