Learn More
2,3,4-Tri-O-Benzyl-beta-D-Arabinopyranose, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11319885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319885 1 g 1 Gramm
11329885 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319885 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19870.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18039-26-4
Summenformel C26H28O5
Molekulargewicht (g/mol) 420.505
MDL-Nummer MFCD05664045
InChI-Schlüssel HTSKDJMXBBFKKG-FXSWLTOZSA-N
Synonym 2,3,4-tri-o-benzyl-beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris benzyloxy tetrahydro-2h-pyran-2-ol, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris benzyloxy oxan-2-ol, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris phenylmethoxy oxan-2-ol, 2,3,4-tri-o-benzyl-b-d-arabinopyranose, arabinopyranose,2,3,4-tri-o-benzyl-,b-d-8ci
PubChem CID 7578140
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-3,4,5-tris(Phenylmethoxy)oxan-2-ol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinopyranose
Schmelzpunkt 73°C to 75°C
Menge 1 g
Beilstein 5303314
Optische Drehung −70° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 420.51
Reinheit (%) ≥97%