Learn More
2,3,4-Tri-O-Benzyl-beta-L-Arabinopyranose, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399745 1 g 1 Gramm
11309755 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19790.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,3,4-Tri-O-Benzyl-beta-L-Arabinopyranose wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77943-33-0
Summenformel C26H28O5
Molekulargewicht (g/mol) 420.505
MDL-Nummer MFCD05664044
InChI-Schlüssel HTSKDJMXBBFKKG-SSUZURRFSA-N
Synonym 2,3,4-tri-o-benzyl-beta-l-arabinopyranose, 2,3,4-tri-o-benzyl-b-l-arabinopyranose, 2s,3r,4s,5s-3,4,5-tris benzyloxy oxan-2-ol, 2s,3r,4s,5s-3,4,5-tris benzyloxy tetrahydro-2h-pyran-2-ol
PubChem CID 74892353
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S)-3,4,5-tris(Phenylmethoxy)oxan-2-ol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-L-arabinopyranose
Schmelzpunkt 76°C to 88°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung +78° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 420.51
Reinheit (%) 97%