Learn More
2,3,4-Trifluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10796233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10796233 1 g Glasflasche 1 Gramm
10201283 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796233 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 312710010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 161793-17-5
Summenformel C7H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 160.09
MDL-Nummer MFCD00061230
InChI-Schlüssel UQEDGFZRPSAHLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trifluorobenz-aldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trifluoro, 2,3,4-trifluoro benzaldehyde, pubchem4255, intermediates-zcf02215, acmc-209dn7, 2,3,4-trilfuorobenzaldehyde, ksc182o7d, 2,3,4-trifluoro-benzaldehyde, timtec-bb sbb003969
PubChem CID 519226
IUPAC-Name 2,3,4-Trifluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3, 4-Trifluorobenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.4040g/mL
Siedepunkt 77°C to 79°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F3C6H2CHO
Brechungsindex 1.4800 to 1.482
Menge 1 g
Relative Dichte 1.404
Formelmasse 160.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke