Learn More
2,3,4-Trimethoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412437 10 g 10 Gramm
11422437 50 g 50 Gramm
11432437 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14278.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573-11-5
Summenformel C10H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 212.201
MDL-Nummer MFCD00002433
InChI-Schlüssel HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
PubChem CID 11308
IUPAC-Name 2,3,4-Trimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 2696073
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) ≥98%