Learn More
2,3,4-Trimethoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779799 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10730955
Marke: Thermo Scientific Acros 183470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573-11-5
Summenformel C10H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 212.2
MDL-Nummer MFCD00002433
InChI-Schlüssel HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
PubChem CID 11308
IUPAC-Name 2,3,4-Trimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3, 4-Trimethoxybenzoic acid
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3C6H2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 10, 465
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver