Learn More
2,3,5,6-Tetrafluoranisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485677 25 g 25 Gramm
11475677 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24275.14
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2324-98-3 | C7H4F4O | 180.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2324-98-3
Summenformel C7H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 180.10
MDL-Nummer MFCD00000311
InChI-Schlüssel AXCOCGJDERQVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoroanisole, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxy benzene, anisole, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxybenzene, methyl 2,3,5,6-tetrafluorophenyl ether, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy-benzene, pubchem10114, acmc-1clho, 2,3,5,6-tetrafluoro-anisole
PubChem CID 75351
IUPAC-Name 1,2,4,5-tetrafluor-3-methoxybenzol
SMILES COC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrafluoroanisole
Dichte 1.293
Siedepunkt 144°C to 145°C
Flammpunkt 41°C (107°F)
Brechungsindex 1.428
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 180.1
Reinheit (%) 97%