Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorbenzenboronsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449109 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15449109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19826.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzeneboronic acid
CAS 511295-01-5
Schmelzpunkt ∼140°C to 145°C
Summenformel C6H3BF4O2
MDL-Nummer MFCD04039310
Menge 1 g
Beilstein 9200167
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorophenyl boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorobenzeneboronic acid, boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl, boronic acid, b-2,3,5,6-tetrafluorophenyl, acmc-209ks0, 2,3,5,6-tetrafluorophenylboranic acid, 2,3,5,6-tetrakis fluoranyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl-9ci
InChI-Schlüssel SORPNEUIIZJCBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
IUPAC-Name (2,3,5,6-tetrafluorphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 193.89
PubChem CID 2783275
Formelmasse 193.9
Reinheit (%) 99%