Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorbenzylbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391427 5 g 5 Gramm
11381427 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01916.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53001-73-3 | C7H3BrF4 | 242.999 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53001-73-3
Summenformel C7H3BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 242.999
MDL-Nummer MFCD00013549
InChI-Schlüssel QHZBSXQCGIQSID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzylbromide, benzene, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro, alpha-bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene, pubchem7361, acmc-1b1z8, benzene,3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro
PubChem CID 104377
IUPAC-Name 3-(brommethyl)-1,2,4,5-tetrafluorbenzol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)CBr)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide
Siedepunkt 79°C to 80°C (80 mmHg)
Brechungsindex 1.4885
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2263041
Formelmasse 243
Reinheit (%) ≥98%