Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorhydrochinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498956 1 g 1 Gramm
11408966 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17088.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-63-1
Summenformel C6H2F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.07
MDL-Nummer MFCD00002340
InChI-Schlüssel ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluorobenzene-1,4-diol, tetrafluorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrafluorohydroquinone, hydroquinone, tetrafluoro, tetrafluoro-1,4-hydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-dihydroxybenzene, 1,4-dihydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, tetrafluoro-1,4-benzenediol
PubChem CID 69870
IUPAC-Name tetrafluorobenzene-1,4-diol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(O)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 1 g
Formelmasse 182.08
Reinheit (%) 98%