Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020653
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11440583 5 g 5 Gramm
11450583 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11440583
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12686.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 769-39-1 | C6H2F4O | 166.075 g/mol
2,3,5,6-Tetrafluorophenol is used as a cytochrome P450 substrate. 2,3,5,6-Tetrafluorophenol was used in preparation of radioiodinated phenylalanine derivative which is useful in peptide synthesis, technetium-99m labeled antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,5,6-Tetrafluorphenol wird als Zytochrom-P450-Substrat verwendet. 2,3,5,6-Tetrafluorphenol wurde zur Herstellung von radioiodiniertem Phenylalanin-Derivat verwendet, das für die Peptidsynthese und Technetium-99m markierte Antikörper, nützlich ist.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769-39-1
Summenformel C6H2F4O
Molekulargewicht (g/mol) 166.075
MDL-Nummer MFCD00002157
InChI-Schlüssel PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
PubChem CID 69858
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrafluorphenol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Schmelzpunkt 28°C to 30°C
Siedepunkt 141°C to 143°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1911548
Löslichkeitsinformationen Partly miscible with water.
Formelmasse 166.07
Reinheit (%) 97%