Learn More
2,3,5,6-Tetramethylbenzylalkohol, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11327685
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11327685
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02384.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78985-13-4
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.248
MDL-Nummer MFCD00051485
InChI-Schlüssel QVMOEEBACLJUFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetramethylbenzyl alcohol, 2,3,5,6-tetramethylphenyl methanol, 2,3,5,6-tetramethylbenzenemethanol, 2,3,5,6-tetramethyl benzyl alcohol, 2,3,5,6-tetramethyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,2,3,5,6-tetramethyl, 2,3,5,6-tetramethylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 7015314
IUPAC-Name (2,3,5,6-Tetramethylphenyl)Methanol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)CO)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetramethylbenzyl alcohol
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 1 g
Beilstein 4968835
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) ≥98%