Learn More
2-(3,5-Dichloro-4-oxopyridin-1(4H)-yl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31096699
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31096699 100 g
31098708 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31096699 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10340100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3,5-Dichloro-4-oxopyridin-1(4H)-yl)acetic acid
CAS 56187-37-2
Summenformel C7H5Cl2NO3
MDL-Nummer MFCD02180547
Menge 100 g
SMILES O=C(O)CN(C=C1Cl)C=C(Cl)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 222.03
Reinheit (%) 98%