Learn More
2-(3,5-Difluorphenyl)Ethanoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10783843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10783843 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10170562 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783843 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW04659DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 157033-24-4
Summenformel C8H5ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.574
MDL-Nummer MFCD00275597
InChI-Schlüssel WMVPARKLYWQLNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782723
IUPAC-Name 2-(3,5-Difluorphenyl)acetylchlorid
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3, 5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CH2C(O)Cl
Menge 1 g
Synonym 2-3,5-difluorophenyl ethanoyl chloride, 2-3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 3,5-difluoro, benzeneacetyl chloride,3,5-difluoro, acmc-20dux9, 3.5-difluorophenylacetyl chloride, 3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenyl-acetyl chloride, 3,5-difluoro-phenyl-acetyl chloride
Formelmasse 190.58
Reinheit (%) 97%