Learn More
2,3,5-Trifluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489816
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489816 1 g 1 Gramm
11499816 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11489816
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20304.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 241154-09-6
Summenformel C7H2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 157.095
MDL-Nummer MFCD00083539
InChI-Schlüssel MMPKVFQMDMBXSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluorobenzenecarbonitrile, pubchem4823, intermediates-zcf02648, ksc552s4h, 2,3,5-trifluoro-benzonitrile, benzonitrile,2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluoro benzonitrile
PubChem CID 2776998
IUPAC-Name 2,3,5-trifluorbenzonitril
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Brechungsindex 1.47
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 157.1
Reinheit (%) 98%