Learn More
2,3,5-Triiodobenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397785 25 g 25 Gramm
11387785 5 g 5 Gramm
11307795 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02679.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88-82-4 | C7H3I3O2 | 499.81 g/mol
2,3,5-Triiodobenzoic acid has been used in the synthesis of aromatic iodine containing vinylic monomer, 2-methacryloyloxyethyl(2,3,5-triiodobenzoate) used in preparing radiopaque polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,5-Triiodobenzoesäure wurde bei der Synthese von aromatischem Iod mit Vinylmonomer 2-Methacryloyloxyethyl(2,3,5-Triiodobenzoat) zur Herstellung röntgendichter Polymere verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-82-4
Summenformel C7H3I3O2
Molekulargewicht (g/mol) 499.81
MDL-Nummer MFCD00002420
InChI-Schlüssel ZMZGFLUUZLELNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym floraltone, tiba, triiodobenzoic acid, johnkolor, benzoic acid, 2,3,5-triiodo, 2,3,5-tiba, caswell no. 890a, triiodobenzoic acid van, regin 8, kyselina 2,3,5-trijodbenzoova
PubChem CID 6948
ChEBI CHEBI:73175
IUPAC-Name 2,3,5-triiodbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(I)=CC(I)=C1I
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Schmelzpunkt 220°C to 222°C
Menge 25 g
Beilstein 1955088
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 499.81
Reinheit (%) ≥98%