Learn More
2,3,5-Trimethylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10593491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10593491 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10593491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140190050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 697-82-5
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00002228
InChI-Schlüssel OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopseudocumenol, phenol, 2,3,5-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, unii-1s1061zbq1, phenol, 2,3,5 or 3,4,5-trimethyl, pubchem2249, 2,3,5-trimethyphenol, phenol,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl-phenol, 6-hydroxypseudocumene
PubChem CID 12769
ChEBI CHEBI:38570
IUPAC-Name 2,3,5-Trimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3, 5-Trimethylphenol
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3C6H2OH
Menge 5 g
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) ≥98.0%
Physikalische Form Nadelartiges Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5-Trimethylphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.