Learn More
2,3,6-Trifluorbenzaldehyd 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10250033 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10250033 5 g Glasflasche 5 Gramm
10077052 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10250033 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 384180050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 104451-70-9
Summenformel C7H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 160.10
MDL-Nummer MFCD00061195
InChI-Schlüssel XSBAHBVACIKRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-benzaldehyde, pubchem1467, acmc-1bqm6, 2,3,6-trifluorobenzoaldehyde, ksc494g2t, 2,3,6-trifluoro benzaldehyde, timtec-bb sbb003970, attercop-chm at111497
PubChem CID 517845
IUPAC-Name 2,3,6-Trifluorbenzaldehyd
SMILES FC1=CC=C(F)C(C=O)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3, 6-Trifluorobenzaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Siedepunkt 68°C to 70°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F3C6H2CHO
Brechungsindex 1.4870 to 1.489
Menge 5 g
Formelmasse 160.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.