Learn More
2,3,6-Trifluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474287
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11474287 1 g 1 Gramm
11484287 5 g -
2 options
Artikelnummer. 11474287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20379.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 113798-74-6 | C6H3F3O | 148.08 g/mol
2,3,6-Trifluorophenol may be employed as model compound to investigate the site-selective functionalization of halogen-bearing phenols by organometallic approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,6-Trifluorophenol kann als Modellverbindung eingesetzt werden, um die standortselektive Funktionalisierung halogenlagernder Phenole durch organometallischen Ansatz zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (47.267mg/l gesch.)
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113798-74-6
Summenformel C6H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 148.08
MDL-Nummer MFCD00061214
InChI-Schlüssel QSFGUSFDWCVXNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517988
IUPAC-Name 2,3,6-trifluorphenol
SMILES OC1=C(F)C=CC(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,6-Trifluorophenol
Schmelzpunkt 31°C to 36°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 4976927
Synonym phenol, 2,3,6-trifluoro, acmc-20aoho, pubchem1504, 2,3,6-trifluoro phenol, phenol,2,3,6-trifluoro, 2,3,6-tris fluoranyl phenol, 2,3,6-trifluorophenol, 2,3,6-trifluorophenol 1g, phenol, 2,3,6-trifluoro-9ci
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (47.267mg/L est.)
Formelmasse 148.09
Reinheit (%) 98%