missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Benzofuran, 99.50 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3735572
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
271-89-6
C8H6O
118.14
MFCD00005847
IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
9223
CHEBI:35260
1-Benzofuran
O1C=CC2=CC=CC=C12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
271-89-6
C8H6O
118.14
MFCD00005847
IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
9223
CHEBI:35260
1-Benzofuran
O1C=CC2=CC=CC=C12

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 3-Benzofuran
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5655 to 1.5675
Menge 10 mL
Beilstein 17, 54
Merck Index 15, 1090
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in aq. alkaline solutions
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 99.50%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Benzofuran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'