Learn More
2-(3-Brom-4-Fluorophenyl)Acetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458808 5 g 5 Gramm
15468808 250 mg 250 Milligramm
15448808 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62260.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 501420-63-9 | C8H5BrFN | 214.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501420-63-9
Summenformel C8H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 214.037
MDL-Nummer MFCD08458154
InChI-Schlüssel ORKCKZRBHXMWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-4-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluoro benzyl cyanide, 3-bromo-4-fluorobenzeneacetonitrile, 2-3-bromo-4-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 20113897
IUPAC-Name 2-(3-Brom-4-Fluorphenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC#N)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 214.03
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest