Learn More
2-(3-Bromphenoxy)Pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10587684 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10367264 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10587684 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50210CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 92545-83-0
Summenformel C11H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 250.10
MDL-Nummer MFCD08741430
InChI-Schlüssel CXEIVVAAUANDIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenoxy pyridine, 2-3-bromophenoxyl pyridine, pyridine, 2-3-bromophenoxy, 3-bromophenyl pyridin-2-yl ether, 3-bromo-1-2-pyridyloxy benzene, 1-bromo-3-pyridin-2-yl oxy benzene
PubChem CID 21616612
IUPAC-Name 2-(3-bromophenoxy)pyridine
SMILES BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=N2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Bromophenoxy)pyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 250.09
Reinheit (%) 97%