Learn More
2-(3-Bromophenyl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(3-Bromophenyl)acetic acid |
| CAS | 1878-67-7 |
| Summenformel | C8H7BrO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00004330 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CC(Br)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.04 |
| Reinheit (%) | 98% |