Learn More
2-[3-(Chlormethyl)phenyl]-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 209.7 |
| Reinheit (%) | 97% |