Learn More
2-[3-(Chlormethyl)phenyl]-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3522441
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10777885
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC36524CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-60-1
Summenformel C10H8ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 209.69
MDL-Nummer MFCD09025829
InChI-Schlüssel SWICJACRAPFUKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chloromethyl phenyl-1,3-thiazole, 2-3-chloromethyl phenyl thiazole
PubChem CID 18525728
IUPAC-Name 2-[3-(chlormethyl)phenyl]-1,3-thiazol
SMILES ClCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 209.7
Reinheit (%) 97%