Learn More
2-[3-(Chlormethyl)phenyl]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10527294 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10414685 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10527294 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56324CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-51-5
Summenformel C11H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 204.657
MDL-Nummer MFCD09064978
InChI-Schlüssel AUWJTKGKFPDHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chloromethyl phenyl pyrimidine, 3-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl-9ci
PubChem CID 24229567
IUPAC-Name 2-[3-(chlormethyl)phenyl]pyrimidin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C2=NC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 204.66
Reinheit (%) 97%