Learn More
2,3-Diaminobenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15555976 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15555976 5 g 5 Gramm
15545976 1 g 1 Gramm
15565976 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15555976 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 457490050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 603-81-6 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 603-81-6
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00137818
InChI-Schlüssel KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diaminobenzoic acid, benzoic acid, diamino, 3-carboxy-1,2-diaminobenzene, pubchem3145, acmc-209mjn, 2,3-diaminobenzonic acid, 2,3-diamino benzoic acid, ksc203g4l, pharmabridge p-2952, 2,3-diaminobenzoic acid
PubChem CID 198069
IUPAC-Name 2,3-diaminobenzoesäure
SMILES NC1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2,3-Diaminobenzoic acid
Schmelzpunkt 232.0°C to 234.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Diaminobenzoic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.