Learn More
2,3-Diaminonaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510371
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
771-97-1, 91-59-8
C10H10N2
158.2
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
69872
Naphthalin-2,3-diamin
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
771-97-1, 91-59-8
C10H10N2
158.2
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
69872
Naphthalin-2,3-diamin
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Diaminonaphthalene
Schmelzpunkt 193.0°C to 199.0°C
Farbe Braun bis Grünbraun
Dichte 1.0968g/mL
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H6(NH2)2
Menge 1 g
Beilstein 13,207
Relative Dichte 1.0968
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: < 0.1% (20°C).
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver