Learn More
2,3-Diaminonaphthalin, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 159590010
Weitere Details : CAS : 771-97-1 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
771-97-1 | |
158.2 | |
2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532 | |
Naphthalin-2,3-diamin |
C10H10N2 | |
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N | |
69872 | |
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N |
Spezifikation
2,3-Diaminonaphthalene | |
>110°C | |
Glasflasche | |
Braun bis Grünbraun | |
1g | |
96% min. (HPLC) | |
C10H6(NH2)2 | |
2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532 | |
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N | |
Naphthalin-2,3-diamin | |
69872 | |
Kristallpulver |
1.0968g/mL | |
Authentic | |
1.0968 | |
193.0°C to 199.0°C | |
771-97-1,91-59-8 | |
C10H10N2 | |
13,207 | |
Solubility in water: < 0.1% (20°C). | |
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N | |
158.2 | |
158.2 | |
97% |