Learn More
2,3-Dichlorbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2,3-Dichlorobenzeneboronic acid is used as a reactant for Suzuki-Miyaura coupling reactions. It is also used in preparation of biologically and pharmacologically active molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dichlorbenzenboronsäure wird als Reaktant für Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung biologisch und pharmakologisch aktiver Moleküle verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,3-Dichlorbenzenboronsäure wird als Reaktant für Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung biologisch und pharmakologisch aktiver Moleküle verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dichlorobenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 233°C to 242°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 190.82 |
Reinheit (%) | 98% |