Learn More
2,3-Dichlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11498783
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11498783 10 g 10 Gramm
11408793 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11498783 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10522.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-45-3 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-45-3
Summenformel C7H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.007
MDL-Nummer MFCD00002413
InChI-Schlüssel QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro benzoic acid, unii-cgp39qv5wf, benzoic acid, dichloro, 2,3-dichorobenzoic acid, cgp39qv5wf, dichlorobenzoic acid, lamotrigine impurity e, pubchem8198, acmc-209kmq
PubChem CID 5765
IUPAC-Name 2,3-Dichlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Menge 10 g
Beilstein 1946217
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 98%