Learn More
2,3-Dichlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080813
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11498783
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10522.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50-45-3 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-45-3
Summenformel C7H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.007
MDL-Nummer MFCD00002413
InChI-Schlüssel QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro benzoic acid, unii-cgp39qv5wf, benzoic acid, dichloro, 2,3-dichorobenzoic acid, cgp39qv5wf, dichlorobenzoic acid, lamotrigine impurity e, pubchem8198, acmc-209kmq
PubChem CID 5765
IUPAC-Name 2,3-Dichlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Menge 10 g
Beilstein 1946217
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 98%