Learn More
2,3-Dichlorobenzoensäure, TRC
Artikelnummer. 17931595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931595 10 g 10 Gramm
17901705 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17931595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43195010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-45-3
Summenformel C7 H4 Cl2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.01
Synonym Benzoic acid, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzoic acid
IUPAC-Name 2,3-Dichlorbenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorobenzoic acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Formelmasse 189.9588