Learn More
2,3-Dichlorbenzylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10313952 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10313952 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10313952 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 365580050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dichlorobenzyl bromide
Namenshinweis 99%
CAS 57915-78-3
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5BrCl2
MDL-Nummer MFCD03701317
Menge 5 g
Synonym 2,3-dichlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3-dichlorobenzene, 2,3-dichlorobenzylbromide, alpha-bromo-2,3-dichlorotoluene, benzene,1-bromomethyl-2,3-dichloro, benzene, 1-bromomethyl-2,3-dichloro, acmc-209m1b
InChI-Schlüssel PVIGUZZDWGININ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CBr
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2,3-Dichlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 239.921
PubChem CID 2734602
Formelmasse 239.93
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dichlorobenzyl bromide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.