Learn More
2',3'-Dideoxyadenosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440479
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16440479 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16440479 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW013441
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3'-Dideoxyadenosine
Physikalische Form Solid
CAS 4097-22-7
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H13N5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(N=CN2[C@H]3CC[C@H](O3)CO)C2=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 235.24
Formelmasse 235.24
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research