Learn More
2,3-Difluor-4-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302049 1 g 1 Gramm
15453367 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302049 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26087.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 175968-39-5 | Molecular Formula: C7H4F2O3 | Molecular Weight: 174.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175968-39-5
Summenformel C7H4F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 174.103
MDL-Nummer MFCD01321116
InChI-Schlüssel XIZIDHMVDRRFBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxy-2,3-difluorophenol, 2,3-diifluoro-4-hydroxybenzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, rarechem al bo 1938, benzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy, pubchem2609, acmc-1c23d, 4-hydroxy-2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid,2,3-difluoro-4-hydroxy
PubChem CID 2779307
IUPAC-Name 2,3-difluor-4-hydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 205°C to 210°C
Menge 1 g
Formelmasse 174.1
Reinheit (%) 99%