Learn More
2,3-Difluor-4-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 205°C to 210°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 174.1 |
| Reinheit (%) | 99% |